P2508
Proflavine hemisulfate salt hydrate
powder
Sinônimo(s):
3,6-Diaminoacridine hemisulfate salt
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
solubilidade
H2O: 10 mg/mL
fluorescência
λex 444 nm; λem 508 nm (0.01M HCl)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].OS(O)(=O)=O.Nc1ccc2cc3ccc(N)cc3nc2c1.Nc4ccc5cc6ccc(N)cc6nc5c4
InChI
1S/2C13H11N3.H2O4S.H2O/c2*14-10-3-1-8-5-9-2-4-11(15)7-13(9)16-12(8)6-10;1-5(2,3)4;/h2*1-7H,14-15H2;(H2,1,2,3,4);1H2
chave InChI
DTRLDKDFCPUGCA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Thrombin is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg–Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.