Documentos Principais
1.10732
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetramethyl ethylenediamine (Temed)
GR for analysis
Sinônimo(s):
N,N,N′,N′-Tetramethyl ethylenediamine (Temed), TEMED, TMEDA, 1,2-Bis(dimethylamino)ethane
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
116.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
203-744-6
NACRES:
NC.01
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
21 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
145 °C
potência
5390 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1-9 % (v/v)
pH
8.0-8.5 (20 °C, 0.1 g/L in H2O)
p.e.
121 °C/1013 hPa
pf
-55 °C
temperatura de transição
flash point 19 °C
densidade
0.78 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
N(CCN(C)C)(C)C
InChI
1S/C6H16N2/c1-7(2)5-6-8(3)4/h5-6H2,1-4H3
chave InChI
KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Fe (Iron): ≤ 0.00001 %
Sulfated ash: ≤ 0.005 %
Water: ≤ 0.5 %
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
61.7 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
16.5 °C - closed cup