A2668
Anti-Actin antibody produced in rabbit
whole antiserum
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
whole antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
mouse, rat, human, chicken
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 1:40 using cultured chicken fibroblasts
western blot: suitable using rabbit skeletal muscle α-actin1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... ACTA1(58)
mouse ... Acta1(11459)
rat ... Acta1(29437)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Fluorescent microscopy was performed on bovine fallopian tube epithilial cells to visualize actin aggregates following inoculation with c. parvum sporozites using the rabbit anti-actin antibody from Sigma.
forma física
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3