Documentos Principais
PRS3141
Sigma-Aldrich
Anti-TLR4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Toll-like receptor 4
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.731,00
R$ 3.731,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1575
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.731,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.731,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1575
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
predicted mol wt 92 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TLR4(7099)
Descrição geral
Toll-like receptors (TLRs) are transmembrane receptors expressed on the surface of immune and non-immune cells. There are at least 13 different TLRs identified that mediate signalling pathways contributing to acute inflammatory processes during tissue damage and bacterial infections TLR2 is highly inducible by numerous inflammatory mediators resulting in translocation of transcription factor NF-κB-mediated proinflammatory cytokines and immune responses
Imunogênio
a peptide corresponding to 15 amino acids near the amino-terminus of human TLR4.
Ligação
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3141.
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Amanda Croasdell et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 30(9), 3181-3193 (2016-06-04)
TLRs are critical for innate immunity, but excessive activation can lead to tissue damage and disease. Specialized proresolving mediators (SPMs), including resolvin D2 (RvD2), promote the active resolution of inflammation. How SPMs regulate early LPS signaling, including activation of TLR4
Toll-like Receptor 4 Modulation as a Strategy to Treat Sepsis
Wittebole X et al
Mediators of Inflammation, doi: 10-doi: 10 (2010)
Emmanuel Lorne et al.
Intensive care medicine, 36(11), 1826-1835 (2010-08-07)
Although the role of Toll-like receptors (TLRs) in bacterial infection and sepsis is well characterized, recent studies have also shown that TLR4 and TLR2 can play an important role in contributing to acute inflammatory processes and organ dysfunction in settings
Shneh Sethi et al.
Virulence, 2(4), 316-328 (2011-07-16)
Recent studies in murine models of Staphylococcus aureus (S. aureus) infection have investigated the association of Toll-like receptor (TLR)2, TLR4, myeloid differentiation factor 88 (MyD88) and Nod-like receptor (NOD)2 with the production of cytokines / chemokines and their involvement in