A0336
Albumina sérica bovina
30% in saline, IgG free, aseptically filled
Sinônimo(s):
Albumina, Solução de BSA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine
Nível de qualidade
esterilidade
aseptically filled
Ensaio
28-32% protein basis (biuret)
forma
solution
purificado por
heat shock fractionation
não contém
stabilizer or preservative
origem
USA origin
concentração
28-32% (biuret)
30% in saline
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤25 ng/mg protein IgG
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
bovine ... ALB(280717)
Descrição geral
Aplicação
- of Eagle′s minimal essential medium (MEM) used as the liquid maintenance medium (MM) for virus infection
- of blocking solution in stimulated and automated immunostaining
- of Temin′s modified eagles medium to prepare the fresh overlay medium
- in binding medium to perform binding assays
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.