Documentos Principais
A1685
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-butanol
≥99%
Sinônimo(s):
tert-Amyl alcohol, tert-Pentyl alcohol
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2C(CH3)2OH
Número CAS:
Peso molecular:
88.15
Beilstein:
1361351
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
densidade de vapor
3 (vs air)
Ensaio
≥99%
temperatura de autoignição
819 °F
Lim. expl.
9 %
índice de refração
n20/D 1.405 (lit.)
p.e.
102 °C (lit.)
pf
−12 °C (lit.)
densidade
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)(C)O
InChI
1S/C5H12O/c1-4-5(2,3)6/h6H,4H2,1-3H3
chave InChI
MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
68.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
20.5 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)