240486
2-Methyl-2-butanol
ReagentPlus®, ≥99%
Sinônimo(s):
tert-Amyl alcohol, tert-Pentyl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
12 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99%
forma
liquid
temperatura de autoignição
819 °F
Lim. expl.
9 %
índice de refração
n20/D 1.405 (lit.)
pb
102 °C (lit.)
pf
−12 °C (lit.)
densidade
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)(C)O
InChI
1S/C5H12O/c1-4-5(2,3)6/h6H,4H2,1-3H3
chave InChI
MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Palladium (II)-catalyzed ortho-C–H olefination of phenylacetic acids.
- Rhodium-catalyzed direct C-H functionalization at the C7 position of N-pivaloylindoles.
It may also be used in the preparation of 2-chloro-2-methylbutane by reacting with concentrated hydrochloric acid.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
68.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
20.5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?