Documentos Principais
709530
Sigma-Aldrich
Anthranilic acid-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinônimo(s):
2-AA-13C6, 2-Aminobenzoic acid-13C6
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C6CH7NO2
Número CAS:
Peso molecular:
143.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
Formulário
powder
pf
144-148 °C
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
N[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
chave InChI
RWZYAGGXGHYGMB-IDEBNGHGSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Laura Orsatti et al.
Cell reports. Medicine, 2(10), 100409-100409 (2021-11-11)
Fibrosing chronic graft-versus-host disease (cGVHD) is a debilitating complication of allogeneic stem cell transplantation (alloSCT). A driver of fibrosis is the kynurenine (Kyn) pathway, and Kyn metabolism patterns and cytokines may influence cGVHD severity and manifestation (fibrosing versus gastrointestinal [GI]