Documentos Principais
708526
Sigma-Aldrich
Bis(tricyclohexylphosphine)nickel(II) dichloride
97%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 438,00
R$ 438,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 438,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C36H66Cl2NiP2
Número CAS:
Peso molecular:
690.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 438,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder
adequação da reação
core: nickel
reagent type: catalyst
pf
284 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Ni]Cl.C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3.C4CCC(CC4)P(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/2C18H33P.2ClH.Ni/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*16-18H,1-15H2;2*1H;/q;;;;+2/p-2
chave InChI
YOCBOYPGZVFUCQ-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Catalyst for:
  • Dehydrobrominative polycondensation
  • Arylation reactions
  • Cross-coupling
  • Suzuki-miyaura cross-coupling reactions
  • Kumada coupling of diaryl sulfates with Grignard reagents
  • Olefin dimerization
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)