B5525
Bromophenol Blue sodium salt
Sinônimo(s):
3′,3′′,5′,5′′-Tetrabromophenolsulfophthalein sodium salt
Selecione um tamanho
R$ 208,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 208,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Produtos recomendados
Formulário
powder
técnica(s)
electrophoresis: suitable
solubilidade
water: soluble
adequação
suitable for nucleic acid electrophoresis
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].Oc1c(Br)cc(cc1Br)C(=C2/C=C(Br)C(=O)C(Br)=C2)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H10Br4O5S.Na/c20-12-5-9(6-13(21)18(12)24)17(10-7-14(22)19(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28;/h1-8,24H,(H,26,27,28);/q;+1/p-1
chave InChI
TWKDJMRHSLWRFI-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Reconstituição
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)