95140
Retinyl acetate
concentrate (~50% (w/w) in peanut oil), ~1500 U/mg
Sinônimo(s):
Retinol acetate, Vitamin A acetate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Ensaio
~95% (HPLC)
forma
liquid
qualidade
concentrate (~50% (w/w) in peanut oil)
atividade específica
~1500 U/mg
contém
DL-α-tocopherol as stabilizer
cor
yellow to very dark yellow
pf
57-58 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/COC(C)=O)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C22H32O2/c1-17(9-7-10-18(2)14-16-24-20(4)23)12-13-21-19(3)11-8-15-22(21,5)6/h7,9-10,12-14H,8,11,15-16H2,1-6H3/b10-7+,13-12+,17-9+,18-14+
chave InChI
QGNJRVVDBSJHIZ-QHLGVNSISA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Atenção
Definição da unidade
forma física
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Os clientes também visualizaram
Artigos
All-trans retinoic acid (RA, ATRA) is a pleiotropic activation factor that regulates genes associated with normal vertebrate cellular processes such as cell differentiation, cell proliferation, apoptosis, and embryonic development.