Documentos Principais
R7632
Sigma-Aldrich
Retinol
Retinol
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
synthetic, ≥95% (HPLC), (Powder or Powder with Lumps)
Sinônimo(s):
Axeroftol, Vitamina A, Vitamina A alcoólica, Vitamina A1, all-trans-3,7-Dimetil-9-(2,6,6-trimetil-1-ciclohexen-1-il)-2,4,6,8-nonatetraen-1-ol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H30O
Número CAS:
Peso molecular:
286.45
Beilstein:
403040
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
eCl@ss:
34058018
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.79
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
(Powder or Powder with Lumps)
atividade específica
~2700 U/mg
técnica(s)
HPLC: suitable
cor
yellow to very dark yellow, to Very Dark Orange
pf
61-63 °C (lit.)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/CO)=C(C)CCC1
InChI
1S/C20H30O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,21H,7,10,14-15H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8+,17-13+
chave InChI
FPIPGXGPPPQFEQ-OVSJKPMPSA-N
Descrição geral
O retinol, ou vitamina A alcoólica, é a principal forma circulante da vitamina A. Ele não é biologicamente ativo. O retinol, ou retinol all-trans, é uma molécula de 20 carbonos com um anel ciclo-hexenil, uma cadeia lateral com quatro ligações duplas (na configuração trans) e um grupo álcool terminal.[1]
Aplicação
O retinol foi usado:
  • na síntese de ácido all-trans-retinoico em células HepG2[2]
  • para estudar o efeito do retinol sobre o crescimento de células colônicas normais murinas cultivadas como organoides[3]
  • como padrão para determinação de vitamina A em células[4]
  • como componente de um meio quimicamente definido para cultura de órgão de testículos e espermatogênese in vitro.[5]
Ações bioquímicas/fisiológicas
O retinol age como precursor de retinoides ativos. Ele é convertido em retinaldeído e, em seguida, em ácido retinoico. O ácido all-trans-retinoico e o ácido 9-cis-retinoico são os ligantes dos receptores nucleares, receptores de ácido retinoico (RAR) e receptores retinoides X (RXR). Esses receptores são reguladores da transcrição de diversos genes.[6]
O retinol e seus derivados têm propriedades antienvelhecimento. Além disso, ele funciona como agente antirrugas. Porém, devido à sua fotoinstabilidade e potencial de irritar a pele, ele não é amplamente usado em formulações cosméticas.[7] O retinol é usado no tratamento de dermatoses, incluindo fotoenvelhecimento. Sua deficiência está associada ao desenvolvimento de xerose e hiperqueratose folicular.[1]
Embalagem
Frasco de vidro que protege da luz.
Frasco de vidro sem fundo. O conteúdo fica dentro de um cone fundido.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Insulin regulates retinol dehydrogenase expression and all-trans-retinoic acid biosynthesis through FoxO1.
Obrochta KM et al.
The Journal of Biological Chemistry, 290, 7259-7259 (2015)
Retinol Promotes In Vitro Growth of Proximal Colon Organoids through a Retinoic Acid-Independent Mechanism.
Matsumoto T et al.
PLoS ONE, 11, e0162049-e0162049 (2016)
Valproate ameliorates nitroglycerin-induced migraine in trigeminal nucleus caudalis in rats through inhibition of NF-?B.
Li Y et al.
The Journal of Headache and Pain, 17, 49-49 (2016)
A newly synthesized photostable retinol derivative (retinyl N-formyl aspartamate) for photodamaged skin: profilometric evaluation of 24-week study
Lee MS, et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 55(2), 220-224 (2006)
Yuanchao Li et al.
The journal of headache and pain, 17, 49-49 (2016-05-07)
As a complex nervous system disease, migraine causes severe healthy and social issues worldwide. Valproate (VPA) is a widely used treatment agent against seizures and bipolar disorder, and its function to alleviate damage due to migraine has also been verified
Artigos
All-trans retinoic acid (RA, ATRA) is a pleiotropic activation factor that regulates genes associated with normal vertebrate cellular processes such as cell differentiation, cell proliferation, apoptosis, and embryonic development.
Protocolos
Separation of δ-Tocopherol, analytical standard; Retinyl acetate; (+)-γ-Tocopherol; α-Tocopherol, ≥95.5%; Retinol; Vitamin A (acetate), meets USP testing specifications.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. Farmington, CT
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Reliable and fast
    The product is of high quality, and works to my satisfaction. The delivery was fast.