V-040
Retinyl acetate solution
100 μg/mL in ethanol (with 0.1% (w/v) BHT; degassed), reference material, Cerilliant®
Sinônimo(s):
Vitamin A acetate solution
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
100 μg/mL in ethanol (with 0.1% (w/v) BHT; degassed)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(CCCC1(C)C)C)C(=O)C
InChI
1S/C22H32O2/c1-17(9-7-10-18(2)14-16-24-20(4)23)12-13-21-19(3)11-8-15-22(21,5)6/h7,9-10,12-14H,8,11,15-16H2,1-6H3/b10-7+,13-12+,17-9+,18-14+
chave InChI
QGNJRVVDBSJHIZ-QHLGVNSISA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
14.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)