Documentos Principais
93392
Sigma-Aldrich
Trizma® Buffer substance
pH 8.8
Sinônimo(s):
Tris Buffer substance, Tris(hydroxymethyl)aminomethane Buffer substance
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de substância PubChem:
Formulário
fine crystals
peso molecular
average mol wt 127.2
pH
8.5±0.1 (37 °C, 0.05 M)
8.8±0.1 (25 °C, 0.05 M)
9.4±0.1 (5 °C, 0.05 M)
solubilidade
H2O: 0.67 g/mL, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
chave InChI
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)