200913
Potassium hexafluorophosphate
≥99%
Sinônimo(s):
Monopotassium hexafluorophosphate
Ensaio
≥99%
Formulário
solid
técnica(s)
ion chromatography: suitable
pf
575 °C (lit.)
densidade
2.75 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6P.K/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
chave InChI
YZDGRYDIGCWVND-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Electrochemical performance of an anode-free lithium metal battery.
- Cycling stability and Li Coulombic efficiency of lithium-sulfur(Li–S) batteries.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)