Documentos Principais
92540
Sigma-Aldrich
Picric acid solution
Sinônimo(s):
Creatinine color reagent, 2,4,6-Trinitrophenol
About This Item
Fórmula linear:
(O2N)3C6H2OH
Número CAS:
Peso molecular:
229.10
Beilstein:
423400
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O7/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H
chave InChI
OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
For use as a colorimetric reagent in creatinine determination assay.
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)