Documentos Principais
91257
Sigma-Aldrich
MTSEA Biotin-X
solubility: in DMSO, soluble
Sinônimo(s):
2-((6-((Biotinoyl)amino)hexanoyl)amino)ethyl methanethiosulfonate, MTSEA-Biotincap
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H34N4O5S3
Peso molecular:
494.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Formulário
crystals
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
solubilidade
DMSO: soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CS(=O)(=O)SCCNC(=O)CCCCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12
InChI
1S/C19H34N4O5S3/c1-31(27,28)30-12-11-21-17(25)8-3-2-6-10-20-16(24)9-5-4-7-15-18-14(13-29-15)22-19(26)23-18/h14-15,18H,2-13H2,1H3,(H,20,24)(H,21,25)(H2,22,23,26)/t14-,15-,18-/m0/s1
chave InChI
PXMZUZLKVZKKHK-MPGHIAIKSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Thiol-reactive reagent for labeling proteins at cysteine residues to study structure and function.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)