M7504
Mannan from Saccharomyces cerevisiae
prepared by alkaline extraction
Sinônimo(s):
D-Mannan
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bakers yeast (whole cell)
forma
powder
atividade óptica
[α]/D 73 to 89 °, c = 1% (w/v) in water
Impurezas
<1.0% Low molecular weight saccharides (TLC)
cor
beige
solubilidade
water: ~50 g/L
traços de cátion
Na: <2%
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3