19123
Nile Red
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Nile Blue A Oxazone
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
forma
solid
pf
203-205 °C (lit.)
205-215 °C
λmax
553 nm
fluorescência
λex 530 nm; λem 635 nm in methanol
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)c1ccc2N=C3C(Oc2c1)=CC(=O)c4ccccc34
InChI
1S/C20H18N2O2/c1-3-22(4-2)13-9-10-16-18(11-13)24-19-12-17(23)14-7-5-6-8-15(14)20(19)21-16/h5-12H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
VOFUROIFQGPCGE-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
By altering the physicochemical properties, smart or intelligent drug delivery systems can be designed to deliver therapeutic molecules on-demand. Learn more about the application of stimuli-responsive materials in drug delivery.