77011
(S)-γ-Caprolactone
≥98.5% (GC)
Sinônimo(s):
(−)-γ-Hexalactone, (5S)-5-Ethyldihydro-2(3H)-furanone, (5S)-5-Ethyloxolan-2-one, (S)-γ-Ethyl-γ-butyrolactone, (S)-4-Hexanolide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.5% (GC)
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]20/D -51±1°, c = 1 in methanol
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥95.0% (GC)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@H]1CCC(O1)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-2-5-3-4-6(7)8-5/h5H,2-4H2,1H3/t5-/m0/s1
chave InChI
JBFHTYHTHYHCDJ-YFKPBYRVSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
gamma-Caprolactone is occasionally found as a volatile component of human urine and has been found in the polar fraction of human blood. Biological fluids such as blood and urine have been shown to contain a large number of components apparently present in all individuals. It is a promotor of the growth of biocontrol bacteria and a metabolite of a new assimilative pathway.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)