Documentos Principais
W255611
Sigma-Aldrich
γ-Hexalactone
greener alternative
natural, 97%, FG
Sinônimo(s):
γ-Caprolactone, γ-Ethyl-γ-butyrolactone
Selecione um tamanho
W255611-SAMPLE-K
R$ 464,00
100 G
R$ 3.861,00
500 G
R$ 13.668,00
R$ 464,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W255611-SAMPLE-K
R$ 464,00
100 G
R$ 3.861,00
500 G
R$ 13.668,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H10O2
Número CAS:
Peso molecular:
114.14
Número FEMA:
2556
Beilstein:
6114822
Número CE:
Conselho da Europa nº:
2254
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
10.021
NACRES:
NA.21
R$ 464,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
grau
FG
Kosher
natural
Nível de qualidade
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
97%
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refração
n20/D 1.439 (lit.)
p.e.
219 °C (lit.)
densidade
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
categoria alternativa mais ecológica
Organoléptico
creamy; herbaceous; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C6H10O2/c1-2-5-3-4-6(7)8-5/h5H,2-4H2,1H3
chave InChI
JBFHTYHTHYHCDJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
γ-Hexalactone is one the key volatile aroma compounds of peaches.[1] It is also found in pawpaw fruit.[2]
Natural Occurrence: Apricot, peach, mango, butter, cheees, milk, pawpaw, quince, papaya, raspberry, tea[3]
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Aplicação
This chemical will deepen the fatty notes of nut flavors, especially pecan, macadamia, brazil nut, hazel nut and coconut It will add richness at low levels in fat flavors and replacers like tallow, milk fat and lard. Like other lactones, it will be useful in dairy flavors like cream, milk and cheese, and sweet brown flavors, especially caramel, toffee, vanilla and chocolate.[3]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Taste at 5-10ppm[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Identification of key odor volatile compounds in the essential oil of nine peach accessions.
Eduardo I, et al.
Journal of the Science of Food and Agriculture, 90(7), 1146-1154 (2010)
Evaluation of headspace volatiles and sensory characteristics of ripe pawpaws (Asimina triloba) from selected cultivars
McGrath MJ & Karahadian C.
Food Chemistry, 51(3), 255-262 (1994)
Judith Michalski et al.
Perfumer & Flavorist, 39(2), 48-49 (2014)
Olga Khersonsky et al.
Biochemistry, 44(16), 6371-6382 (2005-04-20)
PON1 is the best-studied member of a family of enzymes called serum paraoxonases, or PONs, identified in mammals (including humans) and other vertebrates as well as in invertebrates. PONs exhibit a range of important activities, including drug metabolism and detoxification
H Thoma et al.
Journal of chromatography, 309(1), 17-32 (1984-07-13)
A two-step ultrafiltration method combined with anion-exchange chromatography is described for the separation of lipophilic and strongly lipophobic acids occurring in human blood, serum and plasma. After treatment with diazomethane, the acid fractions are separated further by gas chromatography. The