Documentos Principais
PHL82342
Sabinene
phyproof® Reference Substance
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 2.385,00
R$ 2.385,00
Disponível para enviar em14 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 2.385,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16
Número CAS:
Peso molecular:
136.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 2.385,00
Disponível para enviar em14 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (GC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C12CCC(=C)C1C2
InChI
1S/C10H16/c1-7(2)10-5-4-8(3)9(10)6-10/h7,9H,3-6H2,1-2H3
chave InChI
NDVASEGYNIMXJL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: eucalyptus
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
98.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
37 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Isomenthone phyproof® Reference Substance
PHL89328
Isomenthone
(R)-(+)-Limonene analytical standard
Supelco
62118
(R)-(+)-Limonene
α-Pinene primary reference standard
00040590
α-Pinene
α,β-Thujone technical, ~70% α-thujone basis, ~10% β-thujone basis
Sigma-Aldrich
89230
α,β-Thujone
Mirceno analytical standard
Supelco
64643
Mirceno