Documentos Principais
76503
Sigma-Aldrich
Ovalbumin-Atto 594 conjugate
suitable for fluorescence
About This Item
Código UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.32
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
ATTO-TEC GmbH
fluorescência
λex 601 nm; λem 627 nm in PBS
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Fluorescent labeled ovalbumin is used as endocytic tracer.
Nota de análise
unconjugated dye ≤5% of total fluorescence
Informações legais
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)