76220
Papain from Carica papaya
powder, ≥3 U/mg
Sinônimo(s):
Papain powder
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
papaya
forma
powder
atividade específica
≥3 U/mg
peso molecular
Mr ~23000
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves