52583
Lipase B Candida antarctica immobilized on Immobead 150, recombinant from yeast
≥2000 U/g
Sinônimo(s):
Candida antarctica Lipase
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in yeast
Nível de qualidade
Formulário
beads
atividade específica
≥2000 U/g
peso molecular
33 kDa
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
- in esterification reaction of lauric acid with n-butanol in a biphasic solvent system[1]
- in hydrolysis of fish oil triglycerides[4]
- in screening of enzymes for Morita–Baylis–Hillman (MBH) reaction[5]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?