Documentos
89444
Sigma-Aldrich
Lipase, immobilized on Immobead 150 from Candida rugosa
≥100 U/g
About This Item
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
forma
powder (or beads)
atividade específica
≥100 U/g
temperatura de armazenamento
2-8°C
Definição da unidade
1 U corresponds to the amount of enzyme which liberates 1 μmol butyric acid per minute at pH 10.0 and 40°C (tributyrin, Cat. No. 91010, as substrate)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3