534641
Amano Lipase PS, from Burkholderia cepacia
≥23,000 U/g, pH 7.0, 50 °C (Optimum pH and temperature)
Sinônimo(s):
APS-BCL, Pseudomonas cepacia (APS-PCL)
About This Item
Produtos recomendados
atividade específica
≥23,000 U/g, pH 7.0, 50 °C (Optimum pH and temperature)
Aplicação
- Lipase catalyzed transesterification of prochiral pyrimidine acyclonucleoside.
- Lipase catalyzed hydrolysis of diacetylated pyrimidine acyclonucleosides.
- Enantiomer selective acylation of racemic alcohols in continuous-flow bioreactors.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Efficient epimerization catalyst for enzyme mediated dynamic kinetic resolution (DKR).