54326
Lipase B Candida antarctica immobilized on Immobead 150, recombinant from Aspergillus oryzae
≥1800 U/g
Sinônimo(s):
Candida lipase, Immobilized lipase, Recombinant lipase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
fungus (Candida antarctica)
recombinante
expressed in Aspergillus oryzae
forma
beads
atividade específica
≥1800 U/g
técnica(s)
analytical sample preparation: suitable
cor
white to off-white
aplicação(ões)
life science and biopharma
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
fungus ... LIPB(1170790)
Descrição geral
Lipase B from Candida antarctica (CAL-B) is a serine hydrolase, α/β-hydrolase, and is a member of the lipase family. CAL-B is composed of an α/β-hydrolase fold and the active site contains a Ser-His-Asp catalytic triad.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3