72200
New Fuchsin
for microscopy
Sinônimo(s):
Basic Violet 2, Fuchsin N, Magenta™ III
About This Item
Produtos recomendados
grau
for microscopy
forma
solid
λmax
553 nm
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].Cc1cc(ccc1N)C(\c2ccc(N)c(C)c2)=C3/C=CC(=[NH2+])C(C)=C3
InChI
1S/C22H23N3.ClH/c1-13-10-16(4-7-19(13)23)22(17-5-8-20(24)14(2)11-17)18-6-9-21(25)15(3)12-18;/h4-12,23H,24-25H2,1-3H3;1H
chave InChI
IPSIPYMEZZPCPY-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges