A9754
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
≥99%
Sinônimo(s):
AMPD, Ammediol
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.63 (vs air)
pressão de vapor
~10 mmHg ( 152 °C)
Ensaio
≥99%
forma
crystalline
pH
10.5-11.5 (25 °C, 105.1 g/L)
faixa de pH útil
7.8-9.7
pKa (25 °C)
8.8
pb
151 °C/10 mmHg (lit.)
pf
100-110 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly yellow
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
CC(N)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO2/c1-4(5,2-6)3-7/h6-7H,2-3,5H2,1H3
chave InChI
UXFQFBNBSPQBJW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
>212.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 100 °C