72020
Sodium tetraphenylborate
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (NT)
Sinônimo(s):
Tetraphenylboron sodium
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5% (NT)
Formulário
solid
perda
≤0.5% loss on drying, 110 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤100 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].c1ccc(cc1)[B-](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20B.Na/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;/h1-20H;/q-1;+1
chave InChI
HFSRCEJMTLMDLI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?