B0904
Basic Fuchsin
certified by the Biological Stain Commission, powder
Sinônimo(s):
Basic Red 9, Fuchsin basic, Magenta O, Pararosaniline
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Basic Fuchsin, special for flagella, certified
Agency
certified by the BSC
Nível de qualidade
tipo
special for flagella, certified
Formulário
powder
composição
pararosaniline acetate, 3 parts
pararosaniline chloride, 1 part
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
cor
green to very dark green
pH
5.0-6.0 (1 g/L)
pf
250 °C
solubilidade
H2O: 1 mg/mL
densidade
1.220 g/cm3
λmax
544 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
Aplicação
- Acid-fast staining with carbol-fuchsine
- Periodic Acid-Schiff method
- Feulgen technique for DNA staining
- ENDO culture medium for distinguishing between the bacteria Escherichia coli and Aerobacter aerogenes
- Leifson′s method for bacterial flagella staining.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Adequação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?