67576
(2S,3S,4R)-1-O-(α-D-Galactosyl)-N-hexacosanoyl-2-amino-1,3,4-octadecanetriol
≥95% (TLC)
Sinônimo(s):
α-GalCer, α-Galactosylceramide, KRN7000
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (TLC)
forma
powder
grupo funcional
amide
tipo de lipídio
sphingolipids
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@H](O)CCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C50H99NO9/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-29-31-33-35-37-39-45(54)51-42(41-59-50-49(58)48(57)47(56)44(40-52)60-50)46(55)43(53)38-36-34-32-30-28-16-14-12-10-8-6-4-2/h42-44,46-50,52-53,55-58H,3-41H2,1-2H3,(H,51,54)/t42-,43+,44+,46-,47-,48-,49+,50-/m0/s1
chave InChI
VQFKFAKEUMHBLV-BYSUZVQFSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3