Documentos Principais
860720P
Avanti
Lyso iGB3 (synthetic)
powder
Sinônimo(s):
Isoglobotriaosylsphingosine
Selecione um tamanho
500 μG
R$ 4.168,00
R$ 4.168,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 μG
R$ 4.168,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C36H67NO17
Número CAS:
Peso molecular:
785.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
R$ 4.168,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
package of 1 × 500 μg (860720P-500UG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Isoglobotriaosylsphingosine (Lyso iGB3) is a truncated form of iGb3. It is a β-linked glycolipid.[1] Isogloboside 3 (iGb3) is a glycosphingolipid.[2]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Isogloboside 3 (iGb3) acts as an endogenous ligand for natural killer T (NKT) cells.[3]
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860720P-500UG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis and biological evaluation of alpha-galactosylceramide (KRN7000) and isoglobotrihexosylceramide (iGb3)
Xia C, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 16(8), 2195-2199 (2006)
Humans lack iGb3 due to the absence of functional iGb3-synthase: implications for NKT cell development and transplantation
Christiansen D, et al.
PLoS Biology, 6(7) (2008)
Psychosine variants as antigens for natural killer T cells
Deng S, et al.
Chemical Science, 8(3), 2204-2208 (2017)