64948
7-Methoxycoumarin-3-carboxylic acid
suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPCE)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97.0% (HPCE)
forma
solid
solubilidade
DMF: soluble
DMSO: soluble
acetonitrile: soluble
fluorescência
λex 330 nm; λem 402 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
adequação
suitable for fluorescence
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2C=C(C(O)=O)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C11H8O5/c1-15-7-3-2-6-4-8(10(12)13)11(14)16-9(6)5-7/h2-5H,1H3,(H,12,13)
chave InChI
VEEGNDSSWAOLFN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.