335665
7-Hydroxycoumarinyl-4-acetic acid
97%
Sinônimo(s):
Umbelliferone-4-acetic acid
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
212 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
ester
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CC1=CC(=O)Oc2cc(O)ccc12
InChI
1S/C11H8O5/c12-7-1-2-8-6(3-10(13)14)4-11(15)16-9(8)5-7/h1-2,4-5,12H,3H2,(H,13,14)
chave InChI
BNHPMQBVNXMPDU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)