08450
7-Amino-4-methyl-3-coumarinacetic acid N-succinimidyl ester
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Sinônimo(s):
7-(Dimethylamino)coumarin-4-acetic acid-NHS, 7-Amino-4-methyl-3coumarinylacetyl, N-Succinimidyl 7-amino-4-methyl-3-coumarinylacetate, AMCA-NHS, Succinimidyl-7-amino-4-methylcoumarin-3-acetate
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥90% (HPLC)
solubilidade
DMF: soluble
DMSO: soluble
fluorescência
λex 354 nm; λem 440 nm in methanol
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(CC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)C(=O)Oc3cc(N)ccc13
InChI
1S/C16H14N2O6/c1-8-10-3-2-9(17)6-12(10)23-16(22)11(8)7-15(21)24-18-13(19)4-5-14(18)20/h2-3,6H,4-5,7,17H2,1H3
chave InChI
ILKQVTIMOGNSAS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3