08445
7-Amino-4-methyl-3-coumarinylacetic acid
BioReagent, suitable for fluorescence, ~90% (HPLC)
Sinônimo(s):
2H-1-Benzopyran-3-acetic acid, AMCA-H, Aminomethyl coumarin acetic acid
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Ensaio
~90% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
DMF: soluble
DMSO: soluble
aqueous base: soluble
fluorescência
λex 350 nm; λem 433 nm in methanol
adequação
suitable for fluorescence
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(CC(O)=O)C(=O)Oc2cc(N)ccc12
CC1=C(CC(O)=O)C(=O)Oc2cc(N)ccc12
InChI
1S/C12H11NO4/c1-6-8-3-2-7(13)4-10(8)17-12(16)9(6)5-11(14)15/h2-4H,5,13H2,1H3,(H,14,15)
chave InChI
QEQDLKUMPUDNPG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.