225681
4-(Diethylamino)salicylaldehyde
98%
Sinônimo(s):
4-Diethylamino-2-hydroxybenzaldehyde
Ensaio
98%
pf
60-62 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)c1ccc(C=O)c(O)c1
InChI
1S/C11H15NO2/c1-3-12(4-2)10-6-5-9(8-13)11(14)7-10/h5-8,14H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
XFVZSRRZZNLWBW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2