Documentos
614920
Sigma-Aldrich
2-Mercaptoethanol-1,1,2,2-d4
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
HSCD2CD2OH
Número CAS:
Peso molecular:
82.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
pb
157 °C (dec.)(lit.)
densidade
1.170 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])S
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2/i1D2,2D2
chave InChI
DGVVWUTYPXICAM-LNLMKGTHSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
163.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
73 °C - closed cup