Documentos
60489
Sigma-Aldrich
Peroxodissulfato de potássio
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (RT)
Sinônimo(s):
Persulfato de potássio
About This Item
Fórmula linear:
K2S2O8
Número CAS:
Peso molecular:
270.32
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Ensaio
≥99.0% (RT)
forma
powder or crystals
Impurezas
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
2.5-4.5 (25 °C, 27 g/L)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
traços de cátion
Ag: ≤5 mg/kg
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤100 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Tl: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
aplicação(ões)
forensics and toxicology
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
chave InChI
USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Descrição geral
O peroxodissulfato de potássio também é conhecido como persulfato de potássio (K2S2O8). É comumente usado como agente oxidante e iniciador de polimerização em síntese orgânica.
Aplicação
O peroxodissulfato de potássio pode ser usado como:      
  • Um iniciador de polimerização na síntese de poliacrilamida via polimerização radical de acrilamida.      
  • Um agente oxidante na oxidação fotoquímica da solução aquosa de atrazina. O
K2S2O8 também pode ser usado no processo a seguir:      
  • O sistema catalítico K2S2O8-AgSCF3 é usado na trifluorometiltiolação direta de ligações C(sp3)-H não ativadas em condições brandas. O uso do K2S2O8 nesse processo desempenha um papel importante na ativação da ligação C-H e na oxidação do AgSCF3. O
  • K2S2O8-FeCl3 é usado para a tiocianação de 2H-indazóis usando tiocianato de amônio como agente tiocianante.
Outras notas
Agente oxidante para decomposição por fusão
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
R. Bock
Aufschlussmethoden der anorg. & org. Chemie (1972)
Z. Sulcek et al.
Methods of Decomposition in Inorganic Analysis (1989)
Huan Niu et al.
Biosensors & bioelectronics, 26(7), 3175-3180 (2011-01-18)
A novel label free electrochemiluminescence (ECL) immunosensor based on the ECL of peroxydisulfate solution for detection of α-1-fetoprotein (AFP) has been developed. For this proposed immunosensor, L-cysteine was firstly electrodeposited on the gold electrode surface, which promoted the electron transfer
Monica H Kåredal et al.
Journal of proteome research, 9(11), 5620-5628 (2010-09-08)
Hairdressers are frequently exposed to bleaching powder containing persulfates, a group of compounds that may induce hypersensitivity in the airways. The mechanism causing this reaction is not clear. The aim of this study was to identify changes in the nasal
Harriet Mörtstedt et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 25(2), 327-340 (2010-12-31)
Oxidative stress has been suggested as an underlying mechanism of many human diseases. However, definitive evidence for this association has not been presented due to different shortcomings of the methods used to measure biomarkers of oxidative stress. Persulfates are oxidizing