Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
906735
Sigma-Aldrich
Persulfato de potássio
free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Peroxodissulfato de potássio
Selecione um tamanho
100 G
R$ 534,00
500 G
R$ 973,00
1 KG
R$ 1.508,00
R$ 534,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 G
R$ 534,00
500 G
R$ 973,00
1 KG
R$ 1.508,00
About This Item
Fórmula linear:
K2S2O8
Número CAS:
Peso molecular:
270.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352120
NACRES:
NA.21
R$ 534,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
ACS reagent
densidade de vapor
9.3 (vs air)
linha de produto
Redi-Dri
Ensaio
≥99.0%
Formulário
powder
pH
2.5-4.5 (25 °C, 27 g/L)
traços de cátion
Fe: ≤5 ppm
Mn: ≤2 ppm
heavy metals: ≤0.001%
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
chave InChI
USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Aplicação
Redi-Dri is an innovative packaging product line that helps eliminate clumping material by adding extra packaging process steps without any chemical additives, anti-clumping agents, or hydrophobic compounds. Redi-Dri offers a more convenient and safer way to handle the products.
Informações legais
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.