216224
Persulfato de potássio
ACS reagent, ≥99.0%
Sinônimo(s):
KPS, Peroxodissulfato de potássio
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
densidade de vapor
9.3 (vs air)
pressão de vapor
<0.1 hPa ( 25 °C)
Ensaio
≥99.0%
forma
powder or crystals
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
reagent type: oxidant
Impurezas
≤0.001% Cl compounds
≤0.005% insolubles
pH
2.5-4.5 (25 °C, 27 g/L)
traços de cátion
Fe: ≤5 ppm
Mn: ≤2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
chave InChI
USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
- Aprimoramento por eletroquimioluminescência induzido por agregação de Ag-MOG para detecção de amiloide β 42.: Este estudo demonstra o uso de persulfato de potássio no aprimoramento da eletroquimioluminescência induzido por agregação de Ag-MOG para a detecção sensível de amiloide β 42, relevante na pesquisa da doença de Alzheimer (Zheng et al., 2023).
- Otimização das condições de preparação e desempenho de um novo agente degradável de retenção de água do solo.: Esta pesquisa investiga o papel do persulfato de potássio na otimização da preparação e do desempenho de um novo agente degradável de retenção de água do solo, destacando seu potencial em aplicações agrícolas (Yumang et al., 2024).
- Um copolímero-hidrogel superabsorvente e com pH responsivo, baseado em Acemannan de Aloe vera (Aloe barbadensis M.): Um material inteligente para a administração de medicamentos.: Este artigo explora a síntese de um hidrogel com pH responsivo que incorpora o persulfato de potássio, demonstrando sua aplicação em sistemas de administração de medicamentos (Irfan et al., 2024).
- Carbofluorinização catalisada por prata de olefinas e α-fluoro-olefinas com radicais carbamoil.: O estudo descreve uma nova reação de carbofluorinização catalisada por prata facilitada pelo persulfato de potássio, oferecendo avanços na química orgânica sintética (Vincent & Brioche, 2024).
- Fornecimento de liberação sustentada de favipiravir por meio de hidrogel expansível, quimicamente reticulado, sensível ao pH e com otimização estatística.: Esta pesquisa utiliza o persulfato de potássio no desenvolvimento de um hidrogel sensível ao pH para a liberação controlada de favipiravir, aumentando a eficácia terapêutica (Khan et al., 2024).
- na oxidação de 4-Cloro-3-metilfenol em água quente pressurizada e água supercrítica em um sistema de fluxo contínuo.
- em determinações de carbono orgânico dissolvido.
- na polimerização em enxerto de acrilonitrila sobre amido em solução aquosa.
- na síntese de ânions radicais de sulfato por processos de polimerização.
- como iniciador de polimerização e radical na síntese de compósitos hidrogel nanoparticulados de poliacrilamida-Laponite-dióxido de chumbo por acrilamida como monômeros.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1