Documentos Principais
455903
Sigma-Aldrich
Potassium tetrafluoroborate
≥99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Potassium borofluoride
Selecione um tamanho
25 G
R$ 1.311,00
R$ 1.311,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 1.311,00
About This Item
Fórmula linear:
KBF4
Número CAS:
Peso molecular:
125.90
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 1.311,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
Formulário
solid
Impurezas
<100.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
530 °C (lit.)
densidade
2.505 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.K/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
chave InChI
AKEBROIVCDHVSD-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yulia Kaluzhny et al.
Alternatives to laboratory animals : ATLA, 43(2), 101-127 (2015-05-23)
The 7th Amendment to the EU Cosmetics Directive and the EU REACH Regulation have reinforced the need for in vitro ocular test methods. Validated in vitro ocular toxicity tests that can predict the human response to chemicals, cosmetics and other