57672
N-(Iodoacetaminoethyl)-1-naphthylamine-5-sulfonic acid
suitable for fluorescence, ≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
1,5-I-AEDANS, 5-[2-(Iodoacetamido)ethylamino]naphthalene-1-sulfonic acid, N-Iodoacetyl-N′-(5-sulfo-1-naphthyl)ethylenediamine, Hudson-Weber-Reagent
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
fluorescência
λex 336 nm; λem 490 nm (pH 8.0)
λex 337 nm; λem 498 nm (after derivatization with 2-mercaptoethanol)
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OS(=O)(=O)c1cccc2c(NCCNC(=O)CI)cccc12
InChI
1S/C14H15IN2O4S/c15-9-14(18)17-8-7-16-12-5-1-4-11-10(12)3-2-6-13(11)22(19,20)21/h1-6,16H,7-9H2,(H,17,18)(H,19,20,21)
chave InChI
ZMERMCRYYFRELX-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)