Documentos Principais
369080
Millipore
Guanidine Hydrochloride, Molecular Biology Grade
Powerful protein denaturant.
Sinônimo(s):
Guanidinium chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CH5N3 · xHCl
Número CAS:
Peso molecular:
59.07 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.25
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
Molecular Biology
Nível de qualidade
descrição
Merck USA index - 14, 4562
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
solubilidade
ethanol: soluble
water: soluble
Absorção
≤0.01 at 280 nm
≤0.05 at 260 nm
≤0.15 at 230 nm
atividade externa
DNases, proteases, RNases, none detected
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].NC(=N)N.[H+]
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
chave InChI
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Powerful protein denaturant widely used in the purification of proteins and nucleic acids (absorbance: ≤0.05 at 260 nm; ≤0.01 at 280 nm); ≤0.l5 at 230 nm).
Powerful protein denaturant.
Advertência
Toxicity: Harmful (C)
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Guanidina
SAFC
PHG0006
Guanidina
Guanidina ≥98%
Sigma-Aldrich
50950
Guanidina
Guanidina ≥99.0% (AT)
Sigma-Aldrich
50940
Guanidina
Guanidina LAB
Millipore
1.04220
Guanidina
MES BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
M2933
MES