50556
Phalloidin–Atto 390
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Sinônimo(s):
Atto 390–Phalloidin
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥90% (HPLC)
fabricante/nome comercial
ATTO-TEC GmbH
λ
in methanol
Absorção UV
λ: 382-388 nm Amax
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
−20°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Atto dyes are a series of fluorescent dyes that meet the critical needs of modern fluorescent technologies.