43394
Anti-Mouse IgG−Atto 550 antibody produced in goat
1 mg/mL protein
Sinônimo(s):
Atto 550-Anti-Mouse-IgG antibody produced in goat
About This Item
Produtos recomendados
conjugado
Atto 550 conjugate
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
forma
liquid
contém
50% glycerol as stabilizer
reatividade de espécies
mouse
concentração
1 mg/mL protein
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
protein array: 2.8 μg/mL
fluorescência
λex 550 nm; λem 576 nm in PBS
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
forma física
Nota de análise
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Immunoblotting (Western blot transfer) is a common technique in modern proteomics research.