62197
Anti-Mouse IgG (whole molecule)−Atto 488 antibody produced in goat
~1 mg/mL
Sinônimo(s):
Atto 488 Anti-Mouse IgG, Goat Anti-Mouse IgG
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
conjugado
Atto 488 conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
contém
50% glycerol as stabilizer
reatividade de espécies
mouse
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: 1:500
immunofluorescence: 1:400
fluorescência
λex 500 nm; λem 522 nm in PBS
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- in immunofluorescence confocal microscopic assay for p65 localization
- in immunohistochemical analysis
Immunofluorescence (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Immunoblotting (Western blot transfer) is a common technique in modern proteomics research.
Protocolos
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.