78102
Anti-Mouse IgG - Atto 633 antibody produced in goat
~1 mg/mL IgG, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-Mouse IgG−Atto 633 antibody produced in goat, Atto 633 [goat-Anti-mouse IgG]
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
conjugado
Atto 633 conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
contém
50% glycerol as stabilizer
reatividade de espécies
mouse
concentração
~1 mg/mL IgG
fluorescência
λex 636 nm; λem 650 nm in PBS
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Anti-mouse IgG (whole molecule) is purified from goat anti-mouse IgG antiserum to remove essentially all goat serum proteins, including immunoglobulins, which do not specifically bind to mouse IgG. The antibody preparation is solid phase adsorbed with human serum proteins to ensure minimal cross reactivity. Goat anti-mouse is conjugated to Atto 633 NHS and purified by gel permeation chromatography and dialysis to remove unbound dye. Atto 633-goat anti mouse IgG associates with mouse IgGs.
Imunogênio
Aplicação
forma física
Nota de análise
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Artigos
Immunoblotting (Western blot transfer) is a common technique in modern proteomics research.